Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-10 humain
Description
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Le test ELISA pour l’interleukine 10 humaine (IL-10) quantifie l’IL-10 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-10 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-10 humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le kit ELISA IL-10 quantifie l’IL-10 naturelle et recombinante dans le sérum humain, le plasma, la solution tampon ou le milieu de culture cellulaire.
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P22301 |
| Plage de dosage | 7,8-500 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <1 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Surnageant |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Colorimétrique |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 3586 |
| Afficher plus |