Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-18 souris
Code produit. 10485133
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10485133
Marque: Invitrogen™ KMC0181
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Kit ELISA sandwich
L’ELISA d’interleukine 18 de souris (Ms IL-18) quantifie l’IL-18 de souris dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-18 de souris naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de l’IL-18 de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine codée par ce gène est une cytokine pro-inflammatoire. Cette cytokine peut induire la production d’IFN gamma des cellules T. La combinaison de cette cytokine et de l’IL12 a été démontrée pour inhiber la production d’IgE et d’IgG1 dépendants de l’IL4 et pour améliorer la production d’IgG2a de cellules B. La protéine de liaison de l’IL-18 peut interagir spécifiquement avec cette cytokine et ainsi réguler négativement son activité biologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P70380
Plage de dosage 31,2-2000 pg/ml
Sensibilité du dosage 25 pg/ml
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) Détection colorimétrique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 16173
Symbole de gène(s) Il18
Temps d’incubation 2,5 h
Coefficient de variation inter-dosage 5%
Coefficient de variation intra-dosage 3,8%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection conjugué HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique IL-18
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 30 min.