Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA amyloïde bêta 40pour souris
Code produit. 10496103
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10496103
Marque: Invitrogen™ KMB3481
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, anti-IgG HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Kit ELISA sandwich
L’ELISA d’amyloïde bêta 42 de souris (Abêta 42 de souris) quantifie l’Abêta 42 de souris dans le liquide céphalorachidien , les homogénats tissulaires et le supernageant de culture humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement les Ms A bêta 42 naturelles et recombinantes. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour l’Abêta 42 de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le bêta-amyloïde est un peptide d’acides aminés 40–43 clivé de la protéine précurseur de l’amyloïde et une gamma-sécrétase putative. La bêta amyloïde (1-40) et la bêta amyloïde (1-42) sont deux variantes C-terminal principales de la protéine bêta amyloïde, constituant la majorité des protéines bêta amyloïdes. Les alloformes bêta amyloïdes (40) et bêta amyloïdes (42) sont des composants majeurs des plaques extracellulaires présentes dans le tissu cérébral de la maladie d’Alzheimer.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P12023
Plage de dosage 7,81-500 pg/ml
Sensibilité du dosage <5 pg/ml
Concentration 7,81 à 500 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Homogénats tissulaires, Liquide céphalorachidien, Surnageant
Espèces cibles Souris, rat
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 11820
Symbole de gène(s) Abeta,Abpp,Adap,Ag,Cvap,E030013M08Rik,betaApp
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 4,8%
Coefficient de variation intra-dosage 5%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique Aβ 40
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide céphalorachidien, 10 μl ; surnageant, 10 μl ; homogénat tissulaire, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h