Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain sous-classe d’IgG
Description
Includes
Anticorps (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), contrôle, étalon, peroxydase d’IgG anti-humain, chromagène, solution d’arrêt, diluants, tampon de lavage et plaques revêtues d’anticorps.
L’ELISA de profil de sous-classe d’IgG humain (IgG Hu) quantifie les sous-classes d’IgG Hu dans le sérum ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’igG1, IgG2, IgG3 ou IgG4 humain naturel ou recombinant.
Principe de la méthode
L’ELISA sandwich en phase solide de l’IL-10 US (dessai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), se liant à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Une enzyme conjuguée a été incorporée dans le dosage. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Validation rigoureuse
Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA est testé en fonction de sa qualité pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la cohérence de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Détection colorimétrique |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Contenus des kits | Plaques à 96 puits pré-enduites, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Contrôle de sérum, Sous-classes MABS à IgG(4), Anticorps conjugué de peroxydase, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives |
| Marqueur ou colorant | HRP |
| Marqueur génétique | IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 |
| Quantité | 2 x 96 tests |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Human IgG Subclass ELISA Kit
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone