Learn More
Invitrogen™ Additif pour échantillon NativePAGE™ 5 % G-250
Code produit. 10433092
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Code produit. 10433092
Marque: Invitrogen™ BN2004
Ajoutez aux échantillons préparés avec le tampon d’échantillon et les détergents NativePAGE (du DMM à 10 % ou de la digitonine à 5 %) juste avant d’appliquer les échantillons aux gels NativePAGE
Cet additif est également inclus dans le kit de préparation d’échantillons NativePAGE. Les échantillons préparés avec du DDM à 10 %, de la digitonine à 5 % ou le kit de préparation d’échantillons NativePAGE sont compatibles avec les gels Bis-Tris NativePAGE Novex pour l’électrophorèse native, présentant une meilleure résolution et moins de stries.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Type de gel Gel natif
Type de produit Additif d’échantillon PAGE G-250
Compatibilité du gel Gels NativePAGE™
Gamme de produits NativePAGE
Quantité 0,5 ml