Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon LDS (4X) NuPAGE™
Code produit. p-4918335
Click to view available options
Quantité:
10 ml
250 ml
Conditionnement:
10mL
250mL
Code produit. 11549166
Marque: Invitrogen™ NP0007
Includes
Tampon d’échantillon NuPAGE LDS (4X), 10 ml
Permet de préparer des échantillons protéiques pour dénaturer l’électrophorèse sur gel avec les gels NuPAGE™ Novex™. Le tampon d’échantillon Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ LDS (4X) contient du dodécyl-sulfate de lithium de pH 8,4, qui permet une activité maximale de l’agent réducteur.
La préparation optimale des échantillons protéiques pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) nécessite la dénaturation et la réduction des ponts disulfures de protéines.
  • Solution extrêmement visqueuse et concentrée qui contient une concentration plus élevée de glycérol
  • Contient deux fois plus de LDS que de SDS dans le tampon d’échantillon tris-glycine SDS Novex™ ou dans le tampon d’échantillon tricine SDS
  • Le tampon d’échantillon NuPAGE™ LDS doit être porté à température ambiante (25°C) avant utilisation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tampon d’échantillon (4X) contenant du dodécylsulfate de lithium (LDS) à pH 8,5 avec le bleu SERVA G250 et le rouge de phénol.
Conserver entre 4°C et 25°C.
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Concentration 4 X
Type de gel Gel NuPAGE
Type de produit Tampon d’échantillons LDS
Compatibilité du gel Gels NuPAGE™
Gamme de produits NuPAGE
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace