Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration MES SDS NuPAGE™ (20X)
Code produit 11509166 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
5 l
Conditionnement:
500mL
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11509166 500 ml 500mL
11519166 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11509166 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NP0002
Includes
Tampon de migration NuPAGE MES SDS (20X)
Requires
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict
Le tampon de charge NuPAGE MES SDS (20X) est formulé pour la migration de protéines sur gels NuPAGE Novex Bis-Tris uniquement. Le tampon de charge NuPAGE MES SDS est recommandé pour la séparation des protéines de petite dimension et de dimension moyenne.
  • L’utilisation du tampon MES permet une migration plus rapide des protéines
  • Les résultats d’électrophorèse obtenus sont constants et de haute qualité
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Running Buffer
Concentration 20X
pH 7.3
Forme physique Liquid
Gamme de produits NuPAGE
Quantité 500 ml
Formule 1X: 50 mM MES, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.3
Informations sur la solubilité Water