Includes
Tampon de migration NuPAGE MES SDS (20X)
Requires
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Le tampon de charge NuPAGE MES SDS (20X) est formulé pour la migration de protéines sur gels NuPAGE Novex Bis-Tris uniquement. Le tampon de charge NuPAGE MES SDS est recommandé pour la séparation des protéines de petite dimension et de dimension moyenne.
- L’utilisation du tampon MES permet une migration plus rapide des protéines
- Les résultats d’électrophorèse obtenus sont constants et de haute qualité
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de migration |
| Concentration | 20 X |
| pH | 7.3 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | NuPAGE |
| Quantité | 5 l |
| Formule | 1X: 50 mM MES, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.3 |