Learn More
Invitrogen™ Tampon de charge MOPS SDS (20X) NuPAGE™
Code produit 11589156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
5 L
Conditionnement:
500mL
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11589156 500 ml 500mL
11599156 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11589156 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NP0001
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Tampon de migration NuPAGE MOPS SDS (20X)
Requires
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict.
Le tampon de charge NuPAGE MOPS SDS (20X) est formulé pour la migration de protéines sur gels NuPAGE Novex Bis-Tris uniquement. Le tampon de charge NuPAGE™ MOPS SDS est recommandé pour la séparation des protéines de petite dimension et de dimension moyenne.
  • Obtenir des résultats cohérents, pratiques et de haute qualité
  • Les tampons pré-mélangés NuPAGE constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse constants et de haute qualité.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de migration
Concentration 20 X
pH 7.7
Forme physique Liquide
Gamme de produits NuPAGE
Quantité 500 ml
Formule 50 mM MOPS, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.7, 0.01-0.09% N,N-dimethylformamide