Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour PAI-1 humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KHC3071
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques
Description
L’ELISA d’inhibiteur1 de l’activateur du plasminogène 1 humain (Hu PI1) quantifie le Hu PAI1 dans le sérum humain, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’PAI1 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de l’PAI1 humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le PAI1 (inhibiteur de l’activateur du plasminogène 1) appartient à la superfamille de l’inhibiteur de protéase à sérine et est le principal inhibiteur des activateurs de plasminogène de type tissulaire et de type urokinase (tPA et uPA). Les plaquettes sont la principale source de PAI11 en circulation, mais elles sont synthétisées et sécrétées par de nombreux types de tissus et de cellules, notamment les fibroblastes, les cellules musculaires lisses, les cellules endothéliales, les hépatocytes et les cellules inflammatoires. L’expression de PAI11 peut être régulée au niveau transcriptionnel par de nombreux facteurs, notamment les facteurs de croissance, les cytokines, les hormones, les facteurs inflammatoires, les métabolites du glucose ou des lipides, les facteurs de régulation du tonus vasculaire, les produits chimiques et d’autres facteurs environnementaux ou physiques. Le PAI1 est présent à des niveaux accrus dans divers états de maladie, et a été lié à une augmentation de l’occurrence de thrombose dans l’obésité, la thrombophilie et le syndrome métabolique. Les défauts de PAI-1 sont caractérisés par des saignements anormaux. Le PAI1 médie l’inhibition de la fibrinolyse en inhibant l’activité de l’activateur plasminogène et peut favoriser la survie neuronale. D’autres défauts de PAI1 sont la cause d’une carence de l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène 1 (carence en PAI-1). Des variantes de transcription épissées alternatives codantes isoformes de PAI1 ont également été trouvées.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
P05121 | |
<30 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
PAI,PAI-1,PAI1,PLANH1 | |
7,7% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
PAI-1 | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
31,2-2000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
5054 | |
5 h | |
4,3% | |
HRP | |
96 tests | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Humaine | |
5 h |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.