Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA CREB (total) humain
Code produit. 10640164
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 10640164
Marque: Invitrogen™ KHO0231
Includes
Plaque à 96 puits revêtue d’anticorps CREB ; Étalon CREB (total) ; Tampon diluant étalon ; Anticorps de détection CREB (total) ; Anti-IgG-HRP de lapin (100X) ; Diluant HRP ; Concentrat de tampon de lavage (25X) ; Chromogène stabilisé ; TMB ; Solution d’arrêt ; Couvercles de plaques ; Protocole détaillé avec tests de validation
Kit ELISA sandwich
Kit is designed to detect and quantify the level of CREB (Total) in fresh or frozen human cell lysates. Cross-reactivity has been observed in mouse cells. The assay recognizes both natural and recombinant CREB (Total), independent of its phosphorylation state. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for CREB (Total) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CREB (protéine de liaison des éléments de réponse de l’AMP cyclique) est un facteur de transcription de base/leucine de 43 kDa qui lie l’élément de réponse de l’AMP cyclique (CRE) et active la transcription en réponse à une variété de signaux extracellulaires, y compris les neurotransmetteurs, les hormones, la dépolarisation membranaire et les facteurs de croissance et neurotrophiques. L’activation de CREB dépend de la phosphorylation de la sérine 133. La phosphorylation de CREB se produit via la kinase p44/42 et p90RSK, et via la kinase p38 MAP et P kinase et MSK1. Bien que la CREB lie l’ADN indépendamment de son état de phosphorylation, seule la forme phosphorylée est compétente comme facteur de transcription. La protéine de liaison CREB (CBP), un coactivateur transcriptionnel qui interagit directement avec CREB, se lie à CREB dans la région de la sérine 133. La CREB est impliquée dans différents processus cellulaires, notamment la synchronisation de la rythmicité circadienne, la différenciation des cellules adipeuses et l’apprentissage et la mémoire. Chez l’homme, le gène se trouve sur le bras q du chromosome 2. Les maladies associées à la dysfonction de la CREB incluent la maladie d’Alzheimer, l’histiocytoma et le mélanome des tissus mous.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P16220,Q01147
Plage de dosage 0,16-10 ng/ml
Sensibilité du dosage <0,025 ng
Concentration 0,16 à 10 ng/ml
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Type de substrat Facteurs de transcription
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 12912, 1385
Symbole de gène(s) CREB,CREB-1
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 8,5%
Coefficient de variation intra-dosage 3,9%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Détection d'anticorps, Anti-lapin HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique Analyse CREB
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Lysat cellulaire ,10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humain, souris.
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h