Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA EGFR (Phospho) [pY1173] pour humain
Code produit. 10344403
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 10344403
Marque: Invitrogen™ KHR9071
Includes
Plaque à 96 puits revêtue d’anticorps EGFR ; Étalon EGFR [pY1173] ; Tampon diluant étalon ; Anticorps de détection EGFR [pY1173] ; Anti-IgG-HRP de lapin (100X) ; Diluant HRP ; Concentrat de tampon de lavage (25X) ; Chromogène stabilisé, TMB ; Solution d’arrêt ; Couvercles de plaques ; Protocole détaillé avec tests de validation
Kit ELISA sandwich
The Human EGFR (Phospho) [pY1173] ELISA Kit is designed to detect and quantify the level of EGFR (Phospho) [pY1173]) in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant human EGFR(Phospho) [pY1173]. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for EGFR (Phospho) [pY1173]) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est une glycoprotéine transmembranaire qui fait partie de la superfamille des protéines kinase. Cette protéine est un récepteur pour les membres de la famille des facteurs de croissance épidermique. L’EGFR est une protéine de surface cellulaire qui se lie au facteur de croissance épidermique. La liaison de la protéine à un ligand induit la dimérisation des récepteurs et l’autophosphorylation de la tyrosine et conduit à la prolifération cellulaire. Les mutations de ce gène sont associées au cancer du poumon. Plusieurs variantes de transcription à épissage alternatif codant différentes isoformes protéiques ont été trouvées pour ce gène.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P00533
Plage de dosage 1,6-100 U/ml
Sensibilité du dosage < 0,3 U/mL
Concentration 1,6 U/ml
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Type de substrat Tyrosine kinases de récepteur
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 1956
Symbole de gène(s) ERBB,ERBB1,HER1,NISBD2,PIG61,mENA
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 6,6%
Coefficient de variation intra-dosage 4,9%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Détection d'anticorps, Anti-lapin HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique EGFR
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Lysat cellulaire ,10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h