Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’alpha-synucléine (humain)
Description
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, anti-IgG HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
L’ELISA de synucléine alpha humaine quantifie la synucléine alpha Hu dans les lysats cellulaires et tissulaires humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement la synucléine alpha humaine naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour synucleine alpha humaine (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Des échantillons, des étalons ou des contrôles sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse La qualité de chaque lot fabriqué de ce kit ELISA est testée selon des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la cohérence de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P37840 |
| Plage de dosage | 0,23-15 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,2 ng |
| Concentration | 1 / 56 à 100 ng/ml, 1,56 à 100 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Lysats cellulaires |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 6622 |
| Afficher plus |