Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 10%
Description
Includes
Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels. Les gels TBE-urée Novex ont une durée de conservation comprise entre 4 et 8 semaines selon le type de gel.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 10% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 20–55 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
- Ces gels sont optimisés pour l’analyse et la purification de produits allant de 20 à -800 bases, ce qui en fait un excellent choix pour l’analyse et la purification d’oligos de synthèse, les dosages de protection de la RNAse (RPA), les études de transcription in vitro et les analyses de transferts Northern
- Conçus pour fonctionner sur la mini-cellule XCell SureLock™
- Fabriqués avec des réactifs de haute pureté, notamment une base Tris, de l’acide borique, de l’EDTA, de l’acrylamide, du bisacrylamide, de la TEMED, de l’APS et de l’urée 7M.
- Un contrôle qualité strict garantit que les gels et les tampons sont exempts de DNAse et de RNAse.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Le numéro de catalogue fait référence à une seule boîte de 10 gels • Les gels TBE-Urea Novex™ ont une durée de conservation de 4 à 8 semaines selon le type de gel Conserver à 4°C. |
| Description | Novex TBE-Urea Gels, 10%, 15-well |
| À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock Mini-Cell |
| Pourcentage de gel | 10 % |
| Type de gel | TBE-urée |
| Type de produit | Gel d’TBE |
| Plage de séparation | De 20 à 800 pb |
| Puits | 15 puits |
| Quantité | 10 gels/boîte |
| Type d’échantillon | Single-stranded DNA Oligos/RNA |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Novex TBE-Urea Gels, 10%
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- MIXTURE LIST-Contient: urea