Learn More
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
Code produit 10354603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
25 mL
Conditionnement:
1L
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10354603 1 L 1L
10523405 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354603 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SB02
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme
  • Formulation: Liquid
  • Available in two sizes
  • Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Informations sur la commande
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 L
Contenu et stockage Solution. Store at 2-8°C.
Méthode de détection Colorimetric
Conditions d’expédition Wet Ice
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.