Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration Tricine SDS (10X)
Description
Le tampon de charge Novex Tricine SDS (10X) est formulé pour la séparation des protéines dans leur état dénaturé sur les gels tricine. Les gels tricine sont spécifiquement conçus pour la résolution des protéines de faible poids moléculaire. Dans ce système à tampon, la tricine s’intègre à la glycine dans le tampon de charge, ce qui se traduit par un chargement et déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petite taille.
Tampons recommandés : À utiliser avec un tampon d’échantillon tricine (réf. LC1676) pour obtenir une séparation optimale avec le tampon de migration SDS tricine.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de chargement des échantillons |
| Concentration | 10X |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Novex |
| Quantité | 500 ml |
| Informations sur la solubilité | Eau |