Learn More
Thermo Scientific™ Novex™ Tricine XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 10-20%
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le Welcome Pack Tricine Novex fournit tous les gels, tampons et réactifs Tricine Novex dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell. Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel protéique mini, compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main.
Le Welcome Pack Tricine Novex contient :
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Gels Mini Novex Tricine (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge SDS Novex Tricine, 10X (LC1675)
• Tampon d’échantillon SDS Novex Tricine, 2X (LC1676)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0009)
• Échelle de protéines à plage basse et multicolore Spectra Multicolor (26628)
À propos de XCell SureLock Mini-Cell
Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel protéique mini, compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main. La Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. ChaqueMini-Cell XCELL Surelock peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels Tricine Novex
Les gels Tricine Novex permettent d’obtenir une excellente séparation des peptides et des protéines à poids moléculaire faible. Le système Tricine est une modification du système de tampon discontinu Tris-Glycine mis au point par Schaegger et von Jagow spécifiquement pour les peptides et les protéines à faible poids moléculaire. Dans ce système, la tricine remplace la glycine dans le tampon de charge, ce qui se traduit par un chargement et un déchargement plus efficace des protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure des peptides de plus petites tailles.
Transfert
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) ou, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert(B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | minicellule XCell SureLock |
| Pourcentage de gel | 10 à 20% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Tricine |
| Plage de séparation | 2,5 à 200 kDa |
| Puits | 10 puits |
| Gamme de produits | Novex |
| Quantité | 1 Welcome Pack |
| Conditions d’expédition | Glace humide |