Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon natif Tris-Glycine Novex™ (2X)
Description
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de chargement des échantillons |
| Concentration | 2 X |
| À utiliser avec (équipement) | Gels protéiques prémoulés mini |
| pH | 8.6 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Novex |
| Quantité | 20 ml |
| Formule | Glycérol 56-81-5 (20-30) |