Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration Novex™ Tris-Glycine SDS (10X)
Code produit 11559066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
5 l
4 x 1 L
Conditionnement:
4L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11559066 500 ml 500mL
10040173 4 x 1 L 4L
11569066 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11559066 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC2675
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Tampon de migration SDS Tris-Glycine Novex (10X), 500 ml
Requires
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Formulé pour la séparation des protéines, à leur état dénaturé, sur les gels Novex Tris-Glycine
Les gels Tris-Glycine permettent une séparation reproductible d’une vaste gamme de protéines en bandes bien résolues, en fonction du pourcentage de gel utilisé.
  • Les tampons pré-mélangés constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse constants et de grande qualité
  • Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de migration
Concentration 10X
Forme physique Liquide
Gamme de produits Novex
Quantité 500 ml