Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 10%
Description
Les packs de bienvenue Tris-glycine Novex contiennent tous les gels, tampons et réactifs tris-glycine Novex dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la mini cuve à gel. La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Novex et NuPAGE. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
Contenu du Welcome Pack Novex Tris-Glycine :
• Mini cuve à gel (A25977)
• Mini gels Tris-glycine Novex, format WedgeWell (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge Tris-Glycine SDS Novex, 10X (LC2675)
• Tampon d’échantillon Tris-glycine SDS Novex, 2X (LC2676)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0004)
• Échelle de protéines précolorées PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (26620)
À propos de la mini cuve à gel
La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Novex et NuPAGE. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels Novex Tris-Glycine, format WedgeWell
Les mini-gels Novex Tris-Glycine sont des gels de polyacrylamide à utiliser lors d’électrophorèses traditionnelles des protéines selon Laemmli, qui permettent d’utiliser des échantillons et des tampons de migration Laemmli. Ils permettent de réaliser des performances constantes et de procéder à la séparation d’une vaste plage de protéines en bandes bien définies. Les gels Novex Tris-Glycine, format WedgeWell, sont dotés de puits en biseau innovants qui permettent de déposer jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon que les autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en biseau disposent également d’ouvertures plus larges, ce qui facilite le chargement des échantillons.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de migration natif Tris-glycine Novex (LC2672) ou le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) pour réaliser un transfert humide traditionnel avec le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Spécification
Spécification
| Pourcentage de gel | 10% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Tris-Glycine |
| Plage de séparation | 30 à 250 kDa |
| Puits | 15 puits |
| Contenus des kits | Échelle de protéines précolorée PageRuler™ Plus |
| Quantité | 1 Welcome Pack |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide. |
| Gamme de produits | Novex, WedgeWell |
| Afficher plus |