Learn More
Novobiocine 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311674 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311674 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15654190AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Novobiocin
CAS 303-81-1
Noms d’analytes ou de composants Novobiocin
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C31 H36 N2 O11
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), Coumarin, 7-[4-(carbamoyloxy)tetrahydro-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethylpyran-2-yloxy]-4-hydroxy-3-[4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)benzamido]-8-methyl- (6CI), Novobiocin (8CI), Albamix, Albamycin, Antibiotic PA-93, Cardelmycin, Cathocin, Cathomycin, Crystallinic acid, Inamycin, Novo-R, PA 93, Robiocina, Sirbiocina, Spheromycin, Stilbiocina, Streptonivicin, U 6391
Formule InChI InChI=1S/C31H36N2O11/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29/h7,9-13,23,25-26,29,34-36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37)/t23-,25+,26-,29-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](OC(=O)N)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C(=C(NC(=O)c4ccc(O)c(CC=C(C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)O)OC1(C)C
Nom IUPAC [(3R,4S,5R,6R)-5-hidroxi-6-[4-hidroxi-3-[[4-hidroxi-3-(3-metilbut-2-enil)benzoil]amino]-8-metil-2-oxocromen-7-il]oxi-3-metoxi-2,2-dimetiloxan-4-il] carbamato
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 612.62
Quantité 1 mL
Poids de la formule 612,2319 g/mol