Learn More
Novus Biologicals™ A-431 Whole Cell Lysate
Code produit 18721524 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18721524 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18721524 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    375.90€ / 1mg
    Économisez 22.10€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The A-431 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Skin
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Pureté Protein
Spécificité du test Total Protein - Human Tumor Cell Line: A431
Fraction cellulaire Whole
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Usage exclusivement réservé à la recherche