missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human delta-Sarcoglycan His Protein
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 57-289 of Human delta-Sarcoglycan The Recombinant Human delta-Sarcoglycan Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human delta-Sarcoglycan Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_001121681 |
| À utiliser avec (application) | SDS-PAGE |
| Formule | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA, 10% glycerol |
| Identification génétique (Entrez) | 6444 |
| Poids moléculaire | theoretical_molecular_weight: L606 |
| Nom | delta-Sarcoglycan Protein |
| Méthode de purification | SDS-PAGE |
| Quantité | 0,1 mg |
| Source | E. Coli |
| Immunogène | SGCD, 57-289aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSHMKVMNFT IDGMGNLRIT EKGLKLEGDS EFLQPLYAKE IQSRPGNALY FKSARNVTVN ILNDQTKVLT QLITGPKAVE AYGKKFEVKT VSGKLLFSAD NNEVVVGAER LRVLGAEGTV FPKSIETPNV RADPFKELRL ESPTRSLVME APKGVEINAE AGNMEATCRT ELRLESKDGE IKLDAAKIRL PRLPHGSYTP TGTRQKVFEI CVCANGRLFL SQAGAGSTCQ INTSVCL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?