Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Code produit 18747803 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Human organs tissue
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18747803 Human organs tissue
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18747803 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP230170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    339.15€ / 1 pièces
    Économisez 19.85€
    5% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Contains normal organs from non-cancer patients
  • Paraffin coated to prevent sample oxidization
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Normal
  • No. of samples: 60
  • No. of patients: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantie
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 lame
État réglementaire RUO
Espèces Human
Tissue Condition Normal
Type Organs
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry-Paraffin
Réactivité croisée Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.