Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human S100P His Protein
Code produit 18203432 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18203432 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18203432 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP144442
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-95 of Human S100P The Recombinant Human S100P Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human S100P Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P25815
À utiliser avec (application) Chromatin Immunoprecipitation, ELISA, SDS-PAGE
Formule 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 20% glycerol, 50mM NaCl
Identification génétique (Entrez) 6286
Poids moléculaire 12.6kDa
Nom S100P Protein
Méthode de purification Protein
Quantité 0,1 mg
Source E. Coli
Immunogène S100P, 1-95aa, Human, His tag, E.coli (NP_005971).
Conditions de stockage −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Catégorie de recherche Cancer
Pureté ou qualité >90%