Description
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 20-129 of Human Substance P The Recombinant Human Substance P Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Substance P Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | SDS-PAGE |
| Méthode de purification | SDS-PAGE |
| Quantité | 0,1 mg |
| Conditions de stockage | −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| État réglementaire | RUO |
| Alias de gène | Hs0.2563, NK2, NKNA, NPK, PPT, protachykinin-1, TAC1, TAC2 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Gamme de produits | Novus |
| Afficher plus |