missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids1-299 of Human TFIIS The Recombinant Human TFIIS Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TFIIS Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_003186 |
| À utiliser avec (application) | SDS-PAGE |
| Formule | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol, 0.25M NaCl |
| Identification génétique (Entrez) | 6919 |
| Poids moléculaire | 36kDa |
| Nom | TFIIS Protein |
| Méthode de purification | SDS-PAGE |
| Quantité | 0,05 mg |
| Source | E. Coli |
| Immunogène | TCEA2,1-299aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMGKEEE IARIARRLDK MVTKKSAEGA MDLLRELKAM PITLHLLQST RVGMSVNALR KQSSDEEVIA LAKSLIKSWK KLLDASDAKA RERGRGMPLP TSSRDASEAP DPSRKRPELP RAPSTPRITT FPPVPVTCDA VRNKCREMLT AALQTDHDHV AIGADCERLS AQIEECIFRD VGNTDMKYKN RVRSRISNLK DAKNPDLRRN VLCGAITPQQ IAVMTSEEMA SDELKEIRKA MTKEAIREHQ MARTGGTQTD LFTCGKCRKK NCTYTQVQTR SSDEPMTTFV VCNECGNRWK FC |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?