Description
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 19-161 of Human TREM-2 The Recombinant Human TREM-2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TREM-2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_061838 |
| À utiliser avec (application) | SDS-PAGE |
| Formule | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT |
| Poids moléculaire | 20.4kDa |
| Méthode de purification | SDS-PAGE |
| Quantité | 0,05 mg |
| Source | E. Coli |
| Immunogène | TREM2, 19-161aa, Human, His tag, E.coli MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMHN TTVFQGVAGQ SLQVSCPYDS MKHWGRRKAW CRQLGEKGPC QRVVSTHNLW LLSFLRRWNG STAITDDTLG GTLTITLRNL QPHDAGLYQC QSLHGSEADT LRKVLVEVLA DPLDHRDAGD LWFPGESESF EDAHVEHSIS R |
| Conditions de stockage | −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |