missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
The Interferon alpha 6 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21122 and based on accession number NM_212. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Quantité | 0,1 mg |
| Tampon de stockage | RIPA buffer |
| Pureté | Protein |
| Spécificité du test | Homo sapiens interferon, alpha 6 (IFNA6), mRNA. |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cible | IFN-alpha K |
| Synonyme | IFNA6, IFN-alpha 6, IFNalpha K, IFN-alpha K, IFN-kappa, interferon kappa, interferon, kappa, RP11-27J8.1, UNQ6124/PRO20084 |
| Protein State | Native |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?