Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Code produit 18041464 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mouse Organs Formalin Fixed Tissue Microarray (Normal) Slide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18041464 Mouse Organs Formalin Fixed Tissue Microarray (Normal) Slide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18041464 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP230224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    163.80€ / 1 pièces
    Économisez 10.20€
    5% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Species: Mouse    
  • Cross reactivity: Mouse
  • No. of samples: 24
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Warranty
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 1 lame
État réglementaire RUO
Espèces Mouse
Tissue Condition Normal
Type Formalin Fixed Organs (Normal)
Réactivité croisée Mouse
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.