Learn More
Novus Biologicals™ Primate Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
- Species: Primate
- Cross reactivity: Rhesus monkey
- Tissue condition: Normal
- Perfusion fixation
- No. of samples: 60
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantie
1 Year
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 lame |
| État réglementaire | RUO |
| Espèces | Primate |
| Tissue Condition | Normal |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Réactivité croisée | Singe rhésus (femelle) |
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.