Learn More
Novus Biologicals™ Primate Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Code produit 18161302 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réactivité croisée:
Singe rhésus (adulte)
Singe rhésus (femelle)
Singe rhésus (mâle)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réactivité croisée Conditionnement
18161302 Singe rhésus (mâle) 1 pièce
18112274 Singe rhésus (femelle) 1 pièce
18115322 Singe rhésus (adulte) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18161302 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP230187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    273.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Formalin fixed normal organs tissue of adult monkey
  • Species: Primate
  • Cross reactivity: Rhesus monkey
  • Tissue condition: Normal
  • Perfusion fixation
  • No. of samples: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantie
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 lame
État réglementaire RUO
Espèces Primate
Tissue Condition Normal
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry-Paraffin
Réactivité croisée Singe rhésus (mâle)
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.