missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TIP30 Protein

Code produit p-5355418 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
0,5 mg
Conditionnement:
0.10mg
0.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18292922 0,5 mg 0.50mg
18227771 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18292922 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP1508470.5MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-242 of Human TIP30 The Recombinant Human TIP30 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TIP30 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 1mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 1mM DTT
Poids moléculaire 29.3kDa
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 0,5 mg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Nom usuel TIP30
Conjugué Unconjugated
Pureté ou qualité >95%
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.