Learn More
Tampon de lyse NP-40, faible concentration en sel, Thermo Scientific™
Code produit 15463589
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463589 250 ml 250mL
15473589 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463589 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60902.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Tampon de lyse pour extraire des protéines des cellules. NP40 Le tampon de Lyse cellulaire convient à la préparation des extraits cellulaires à analyser par immunodosage des billes d’anticorps, ELISA. Ce tampon de Lyse peut être utilisé pour préparer des lysats cellulaires pour les transferts Western ou l’immunoprécipitation. Il peut également être utilisé comme tampon de lavage pour les réactions d’immunoprécipitation.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Ce tampon contient : 50 mM Tris-HCl (pH7,4), 1 % NP-40 et5 mM EDTA. Pour l’utiliser, incubez les cellules dans 5 volumes de tampon sur la glace pendant 10-30 minutes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau NP-40 lysis buffer
Note relative au nom low salt
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml
Informations sur la solubilité Fully misicible in water.