Learn More
NP118809, MedChemExpress
Code produit. p-200095880
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16446476
Marque: Medchem Express HY14462
MedChemExpress NP118809 is a potent N-type calcium channel blocker, with an IC50 of 0.11 μM; also less potently inhibits L-type calcium channel with an IC50 of 12.2 μM.
NP118809 is a potent N-type calcium channel blocker, with an IC50 of 0.11 μM
Spécification
Nom chimique ou matériau NP118809
CAS 41332-24-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H32N2O
Quantité 100 mg
Synonyme 39-1B4
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (108.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)N3CCN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 460.61
Poids de la formule 460.61
Pourcentage de pureté 98.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.