Learn More
Nrf2-IN-1, MedChemExpress
Code produit. 16425967
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16425967
Marque: Medchem Express HY101025
MedChemExpress Nrf2-IN-1 is an inhibitor of nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). Nrf2-IN-1 is developed for the research of acute myeloid leukemia (AML).
Nrf2-IN-1 is an inhibitor of nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). Nrf2-IN-1 is developed for the research of acute myeloid leukemia (AML).
Spécification
Nom chimique ou matériau Nrf2-IN-1
Forme physique Solid
CAS 1610022-76-8
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22ClN3O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 260 mg/mL (677.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NN1CC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 383.87
Poids de la formule 383.87
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.