Learn More
Abnova™ NRGN (Human) Recombinant Protein
Code produit. 16118501
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16118501
Marque: Abnova™ H00004900P01.10ug
Human NRGN full-length ORF ( AAH02835, 1 a.a. - 78 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MDCCTENACSKPDDDILDIPLDDPGANAAAAKIQASFRGHMARKKIKSGERGRKGPGPGGPGGAGVARGGAGGGPSGD
Spécification
Numéro d’adhésion AAH02835
Identification génétique (Entrez) 4900
Nom neurogranin (protein kinase C substrate, RC3)
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène RC3, hng
Symbole de gène(s) NRGN
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer