Learn More
Abnova™ NRGN (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Description
- Sequence: MDCCTENACSKPDDDILDIPLDDPGANAAAAKIQASFRGHMARKKIKSGERGRKGPGPGGPGGAGVARGGAGGGPSGD
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AAH02835 |
| Identification génétique (Entrez) | 4900 |
| Nom | neurogranin (protein kinase C substrate, RC3) |
| Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
| Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantité | 10 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gène | RC3, hng |
| Symbole de gène(s) | NRGN |
| Espèces | Wheat Germ (in vitro) |
| Afficher plus |