Learn More
ANSELL™ NRL RABS/Isolateur AlphaTec™ Gants
Code produit 31980737 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
Conditionnement:
10 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31980737 10 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31980737 Fournisseur ANSELL™ Code fournisseur 55105100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1977.25€
    1513.53€ / 10 paires
    Économisez 463.72€
    23% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Gants de sécurité résistants aux déchirures et à l'abrasion, certifiés EN 388.
Les gants isolants et les gants NRL RABS à protection durable sont certifiés EN 388, garantissant une résistance à la déchirure et à l'abrasion de niveau 2.
  • Durabilité améliorée : Leur épaisseur importante leur confère une durabilité accrue, pour une usure plus longue.
  • Risques de contamination limités : Ces gants RABS présentent moins de risques de contamination et sont faciles à nettoyer grâce à leur conception non doublée et translucide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Categoría III
Chlorinated Non
Couleur Naturel
Finger Thickness (English) 30 mil
Finger Thickness (Metric) 0.76 mm
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 30 mil
Palm Thickness (Metric) 0.76 mm
Type de produit Gants isolants
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 30 mil
Épaisseur (métrique) 0.76 mm
Taille du port (impériale) 8 in
Taille du port (métrique) 203 mm
Longueur (métrique) 813 mm