Learn More
NS-1619, MedChemExpress
Code produit. 16475208
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16475208
Marque: Medchem Express HY12496
MedChemExpress NS-1619 is an opener of large conductance Ca2+-activated K+ (BK) channel. NS-1619 is a highly effective relaxant with an EC50 of about 10 - 30 μM in several smooth muscles of blood vessels and other tissues. NS1619 inhibits proliferation and induces apoptosis in A2780 ovarian cancer cells.
NS-1619 is an opener of large conductance Ca2+-activated K+ (BK) channel. NS-1619 is a highly effective relaxant with an EC50 of about 10 - 30 μM in several smooth muscles of blood vessels and other tissues. NS1619 inhibits proliferation and induces apoptosis in A2780 ovarian cancer cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau NS-1619
CAS 153587-01-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H8F6N2O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.58 mM)
SMILES O=C1NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2N1C3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3O
Poids moléculaire (g/mol) 362.23
Poids de la formule 362.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.