missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NS-1619, MedChemExpress

Code produit. 16427937
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16427937

Marque: Medchem Express HY12496

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress NS-1619 is an opener of large conductance Ca2+-activated K+ (BK) channel. NS-1619 is a highly effective relaxant with an EC50 of about 10 - 30 μM in several smooth muscles of blood vessels and other tissues. NS1619 inhibits proliferation and induces apoptosis in A2780 ovarian cancer cells.

NS-1619 is an opener of large conductance Ca2+-activated K+ (BK) channel. NS-1619 is a highly effective relaxant with an EC50 of about 10 - 30 μM in several smooth muscles of blood vessels and other tissues. NS1619 inhibits proliferation and induces apoptosis in A2780 ovarian cancer cells.

Spécification

Nom chimique ou matériau NS-1619
CAS 153587-01-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H8F6N2O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.58 mM)
SMILES O=C1NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2N1C3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3O
Poids moléculaire (g/mol) 362.23
Poids de la formule 362.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis