Learn More
Isofield™ Gants de salle blanche en nitrile non stériles NS300 - ISO Compatible avec les classes 4 et 5
BIOPHARMA
Code produit 30178818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30178818 Moyen 1000 pièces
30178849 Standard 1000 pièces
30178862 Grande 1000 pièces
30178810 XL 1000 pièces
30178867 2XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30178818 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 20130M
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Le Isofield Le gant en nitrile non stérile NS300 est idéal pour ISO Salles blanches de classe 4 et supérieures. Lavé trois fois à l'eau déminéralisée, le NS300 ultra-propre est sans accélérateur, contient peu d'endotoxines et est suffisamment lisse pour être porté deux fois, tout en offrant une paume et des doigts texturés pour une meilleure adhérence.
  • Gants de salle blanche en nitrile non stériles
  • 300 mm (12 in) longueur du poignet
  • Accélérateur gratuit
  • Ambidextres
  • De couleur blanche
  • Doigts texturés
  • Manchette à bord roulé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Sachets d'encre résistants à l'IPA
  • Niveau de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Faible nombre de particules ≥ 0,5 μm (comptes/ cm² ) < 900
  • Protection contre les projections chimiques de type B (K, P, T)
Conformité technique et documentaire
  • Certificats d'authenticité (COA et COC) disponibles en téléchargement en ligne
  • innocuité chimique EN ISO 21420:2020
  • Taille et dextérité EN ISO 21420:2020 et EN ISO 374-2:2019
  • Fuite d'air et fuite d'eau EN ISO 374-2:2019
  • Dégradation chimique EN ISO 374-4:2019
  • Perméation chimique EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Pénétration virale EN 16604:2004
  • Test d'endotoxines EN 455-3
  • Certificat de type UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI, en tant que produit de catégorie III
  • Certificat de type UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables du règlement relatif aux EPI (2016/425), tel qu'il a été transposé en droit britannique et modifié en tant que produit de catégorie III
Spécification
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Oui
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 5,51 ml
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,11 mm
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,75 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
Type d’emballage Bolsas para salas blancas