Learn More
Isofield™ Gants de salle blanche en nitrile non stériles NS400 - ISO Compatible avec les classes 4 et 5
BIOPHARMA
Code produit 30178854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30178854 Grande 1000 pièces
30178811 Standard 1000 pièces
30178819 Moyen 1000 pièces
30178861 XL 1000 pièces
30178863 2XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30178854 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 20340L
Expédition estimée: 29-12-2026
Le brassard prolongé en nitrile non stérile offre une protection de la longueur du coude pour ISO salle blanche de classe 4 et plus. Triple lavé dans de l’eau DI, le faible LPC, la qualité alimentaire NS400 est testé pour la chimiothérapie ASTM D 6978-05, présente une endotoxicité faible et est suffisamment lisse pour un double pose, avec une paume/des doigts à la peau présente pour une meilleure prise.
  • Gants de salle blanche en nitrile non stériles
  • 400 mm (16 in) longueur du coude
  • Ambidextres
  • De couleur blanche
  • Paume et doigts texturés
  • Manchette à bord roulé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Testé en comparaison avec une gamme de médicaments de chimiothérapie
  • Conforme au règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux produits alimentaires.
  • Sachets d'encre résistants à l'IPA
  • Niveau de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Faible nombre de particules ≥ 0,5 μm (comptes/ cm² ) < 1800
  • Protection contre les projections chimiques de type B (K, P, T)
Conformité technique et documentaire
  • Certificat d'authenticité (COA) et certificat de conformité (COC) disponibles en téléchargement en ligne
  • innocuité chimique EN ISO 21420:2020
  • Taille et dextérité EN ISO 21420:2020 et EN ISO 374-2:2019
  • Fuite d'air et fuite d'eau EN ISO 374-2:2019
  • Dégradation chimique EN ISO 374-4:2019
  • Perméation chimique EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Pénétration virale EN 16604:2004
  • Test d'endotoxines EN 455-3
  • Certificat de type UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI, en tant que produit de catégorie III
  • Certificat de type UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables du règlement relatif aux EPI (2016/425), tel qu'il a été transposé en droit britannique et modifié en tant que produit de catégorie III
  • Testé contre la chimiothérapie à ASTM D 6978-05
Spécification
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,69 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,33 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,54 mil
Épaisseur (métrique) 0.09 mm