Learn More
NS6180, MedChemExpress
Code produit. 16469307
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16469307
Marque: Medchem Express HY15707
MedChemExpress NS6180 is a novel potent and selective KCa3.1 channel inhibitor(IC50= 9 nM) prevents T-cell activation and inflammation.
NS6180 is a novel potent and selective KCa3.1 channel inhibitor(IC50= 9 nM) prevents T-cell activation and inflammation.
Spécification
Nom chimique ou matériau NS6180
Forme physique Solid
CAS 353262-04-1
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H12F3NOS
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (309.28 mM)
SMILES O=C1CSC2=CC=CC=C2N1CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 323.33
Poids de la formule 323.33
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.