Learn More
NSC-41589, MedChemExpress
Code produit. 16499997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16499997
Marque: Medchem Express HY18594
MedChemExpress NSC-41589 is an N-[2-(methylsulfanyl) phenyl]acetamide.
NSC-41589 is an N-[2-(methylsulfanyl) phenyl]acetamide.
Spécification
Nom chimique ou matériau NSC-41589
Forme physique Solid
CAS 6310-41-4
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11NOS
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (551.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=CC=C1SC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 181.25
Poids de la formule 181.25
Pourcentage de pureté 99.03%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.