Learn More
NSC319726, MedChemExpress
Code produit. 16460028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16460028
Marque: Medchem Express HY18634
MedChemExpress NSC319726 (ZMC1) is a mutant p53R175 reactivator; inhibits growth of fibroblasts expressing the p53R175 mutation (IC50 = 8 nM); shows no inhibition for p53 wild-type cells.
NSC319726 (ZMC1) is a mutant p53R175 reactivator
Spécification
Nom chimique ou matériau NSC319726
CAS 71555-25-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H14N4S
Quantité 5 mg
Synonyme ZMC1
Informations sur la solubilité DMSO : 31.25 mg/mL (133.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C1=NC=CC=C1)=N\NC(N2CCC2)=S
Poids moléculaire (g/mol) 234.32
Poids de la formule 234.32
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.