Learn More
Macherey-Nagel™ Solutions tampons pour PC EF NucleoBond™
Fourniture supplémentaire de tampon pour une utilisation avec les kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines. Les solutions tampons comprennent : S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF et H2O-EF.
Marque: Macherey-Nagel™ 740791.1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NucleBond™ PC EF : L’échangeur d’anions classique pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines
- Technologie éprouvée d’échange d’anions – ADN plasmide de qualité transfection
- ADN plasmide avec moins de 0,1 EU/μg pour la transfection de cellules hautement sensibles
- Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
- Clarification rapide et facile des lysats par filtres pliés – aucune centrifugation requise, aucune force de cisaillement
- Finaliseurs NucleoBond™ disponibles pour éviter la longue étape de centrifugation de la précipitation des plasmides
- Colonnes NucleoBond™ AX disponibles séparément comme colonnes de liaison de kits NucleoBond™ PC
Spécification
Incolore | |
Kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) | |
> 12 | |
64-17-5d | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Purification de l’ADN plasmidique sans endotoxines |
Solution d’hydroxyde de sodium diluée ; sulfate de dodécyle, sel de sodium ; eau | |
Solution d’hydroxyde de sodium, diluée ; Dodécylsulfate, sel de sodium ; Eau | |
1000 mL | |
Inodore | |
Liquide | |
Tampon de lyse S2-EF |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Buffer S2-EF (1000 mL)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, dodecyl sulphate sodium salt