Learn More
Macherey-Nagel™ Solutions tampons pour PC EF NucleoBond™
Fourniture supplémentaire de tampon pour une utilisation avec les kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines. Les solutions tampons comprennent : S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF et H2O-EF.
Marque: Macherey-Nagel™ 740792.1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NucleBond™ PC EF : L’échangeur d’anions classique pour la purification de l’ADN plasmide sans endotoxines
- Technologie éprouvée d’échange d’anions – ADN plasmide de qualité transfection
- ADN plasmide avec moins de 0,1 EU/μg pour la transfection de cellules hautement sensibles
- Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
- Clarification rapide et facile des lysats par filtres pliés – aucune centrifugation requise, aucune force de cisaillement
- Finaliseurs NucleoBond™ disponibles pour éviter la longue étape de centrifugation de la précipitation des plasmides
- Colonnes NucleoBond™ AX disponibles séparément comme colonnes de liaison de kits NucleoBond™ PC
Spécification
Incolore | |
Kits PC EF NucleoBond™ (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) | |
5,2 à 5,7 | |
64-17-5d | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Purification de l’ADN plasmidique sans endotoxines |
Acide acétique ; Potassium ; Sodium + Eau | |
Acide acétique ; Potassium ; Sodium + eau | |
1000 mL | |
Acétique | |
Liquide | |
Solution tampon acétate |