Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes BAC NucleoBond™ Xtra
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Xtra NucleoBond
Conditionnement:
10 pièces
Description
NucleoBond™ Xtra — Nouvelle génération d’échangeur d’anions pour l’ADN plasmidique ultra-rapide de transfection
- Conception optimisée des colonnes – Temps de préparation Midi d’environ 30 minutes, temps de préparation Maxi de 35 minutes
- Disponible en formats Midi et Maxi – Rendements typiques de 400 μg (Midi) et 1000 μg (Maxi)
- Colonnes en polypropylène adaptées à une utilisation avec des solvants organiques et des tampons avec des agents dénaturants
- Filtre de colonne inclus pour les débits filtrants élevés, le dégagement de lysat parallèle et le chargement sur la colonne
- Les filtres de profondeur permettent d’éviter une centrifugation fastidieuse pour l’élimination du lysat
- Élimination complète du précipité même avec de grands volumes de lysat sans obstruction
- Évite le cisaillement de grandes constructions d’ADN (telles que les PAC ou les BAC)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
| Isolation Technology | Technologie de chromatographie échangeuse d’anions |
| Type de produit final | ADN de transfection |
| À utiliser avec (équipement) | Xtra NucleoBond |
| À utiliser avec (application) | Purification de l’ADN plasmide |
| Comprend | NucleoBond Xtra Column Filters |
| Type de produit | Colonne d’écoulement par gravité |
| Quantité | 10/boîte |
| Pureté | A260/A280 : 1,80 - 1,95 |
| Volume d’échantillon | < 200 ml (nombre de copies élevées), < 400 ml (nombre de copies faibles) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoBond Xtra Midi
- MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <