Learn More
Macherey-Nagel™ Rack Xtra Combi NucleoBond™
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
NucleoBond™ Xtra est une nouvelle génération d'échangeurs d'anions à filtration rapide, à capacité de liaison élevée et à écoulement élevé. Ils produisent de l’ADN plasmide ultra-pur en presque deux fois moins de temps que les autres kits Midi ou Maxi utilisant la chromatographie échangeuse d'anions. Les kits Xtra Midi et Maxi NucleoBond™ contiennent des colonnes de taille supérieure créant ainsi des lits de résine de silice de taille réduite. Le rack Xtra Combi peut contenir des colonnes de chaque kit ; il est vendu séparément.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 Ea., 15°C to 25°C |
| Description | Holds up to six (6) NucleoBond™ Xtra Midi and four (4) NucleoBond™ Xtra Maxi Columns |
| Type de produit final | Rack Xtra Combi NucleoBond |
| À utiliser avec (équipement) | Colonnes NucleoBond Xtra Midi, Maxi, BAC, AX 100, 500, 2000 et 10000, BAC 100 |
| Type de produit | Rack Nucleo Bond Xtra Combi |
| Quantité | 1 de chaque |